Luchtstroomindicator, Flow Check
Leverancier: Dräger
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
6400761
151-0208EA 828 EUR
151-0208
Luchtstroomindicator, Flow Check
Lekdetectiesystemen Gaslekdetectiesystemen
Een klein verwarmingselement in de kop van het apparaat verwarmt een alcoholmengsel met een hoog molecuulgewicht en dichtheid vergelijkbaar met lucht.
Zodra de vloeistof in contact komt met lucht, condenseert deze tot een soort nevel. De uitstroom en ook zeer zwakke luchtstromingen zijn met het blote oog bij de uitvoeropening waarneembaar.
Leveringsinformatie: wordt geleverd in een koffertje van zwart kunststof. Dit koffertje bevat het apparaat met een oplaadbare batterij en een verpakking met drie ampullen. Het koffertje biedt bovendien plaats voor de oplader, een tweede batterij enMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable