Affiniteitschromatografie-kolommen, HisTrap™ Proteïne G HP
Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
17-0404-03EA 451 EUR
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
Affiniteitschromatografie-kolommen, HisTrap™ Proteïne G HP
Kolommen voor chromatografie
HiTrap™ Proteïne G HP-affiniteitkolommen worden voorgepakt met 1 of 5 ml Proteïne G Sepharose™ High Performance voor zuivering en isolatie van monoklonale en polyklonale IgG uit ascites, serum en celcultuursupernatanten.
  • Kan worden gebruikt met een spuit, een peristaltische pomp of met vloeistofchromatografiesystemen zoals ÄKTAdesign™ of FPLC™
  • Kolommateriaal van polypropyleen dat biocompatibel is en niet interactief met biomoleculen
  • De boven- en onderfrits zijn vervaardigd van poreus polyethyleen
Leveringsinformatie: geleverd met een stop op de inlaatMore Product Information