arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus ultrapuur watersystemen
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
H2O-MM-T H2O-MA-T H2O-MA-UV-T H2O-MM-UV-T H2O-MU-T H2O-MU-UV-T
171-0964EA 3680 EUR
171-0964 171-0962 171-0963 171-0965 171-0979 171-0980
arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus ultrapuur watersystemen
Waterzuiveringssystemen Puur- en ultrapuur-watersystemen
Arium® mini is uitsluitend vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Met de intuïtieve besturing, het gesloten zaksysteem en de praktische arium® aqua stop, is het apparaat ideaal voor een dagelijks verbruik van tot 10 liter ultrazuiver water.
  • Levert een consistente hoge waterkwaliteit voor betrouwbare en reproduceerbare resultaten
  • De zak moet slechts om het jaar vervangen worden, zodat de gebruiker tijd kan besparen met schoonmaak- en spoelprocessen
  • Intuïtief: Kan zelfs met handschoenen aan bediend worden met een touchscreen kleurenscherm
  • Compact:
More Product Information