VWR®, Compacte vacuümpompen voor filtratie en vastefase-extractie
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
721111 721112 20721010 721011 721012 20721110
181-0239EA 822 EUR
181-0239 181-0240 181-0235 181-0236 181-0237 181-0238
VWR®, Compacte vacuümpompen voor filtratie en vastefase-extractie
Pompen Membraanvacuümpompen
Vacuümfiltratie is een van de meest gebruikte toepassingen voor monstervoorbereiding in de chemie, microbiologie, afvalwatercontrole en andere analyseprocessen. De VP 100 en VP 100 C membraanpompen bieden een compacte, krachtige en eenvoudig te gebruiken oplossing die niet alleen zeer geschikt is voor enkelvoudige, maar ook meervoudige filtraties.
  • Praktisch, snel en eenvoudig te gebruiken dankzij de nieuwe, bovenaan geplaatste POWER-knop
  • Fluisterstil en uitzonderlijk weinig trillingen door een nieuwe, gepatenteerde motorplaatsing
  • Minimaal ruimtebeslag op
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model VP 100 VP 100 C
Environmentally Preferable
Aantal trappen 1 1
Debiet 0,7 m³/h 0,7 m³/h
Vacuüm 100 100