Vacuümafzuigsystemen, VACUSAFE
Leverancier: Integra
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
158320 158300 158310
391-2094EA 2130 EUR
391-2094 181-0271 181-0270
Vacuümafzuigsystemen, VACUSAFE
Pompen Vacuümafzuigsystemen
Het systeem dient voor het schoon en professioneel aanzuigen, verwijderen of filteren van biologische of chemische vloeistoffen. Alle functies die hiervoor nodig zijn, zijn in het compacte ontwerp ondergebracht. Bediening met één knop en altijd gereed voor gebruik.
  • Het vacuümsysteem is snel en gemakkelijk te bedienen en bovendien altijd gebruiksklaar
  • Helpt om verontreiniging van het labo en het milieu te voorkomen
  • Allernieuwste pomptechnologie, ultrastille werking
  • De pomp schakelt automatisch uit bij bereiken van een vacuüm
  • Gemakkelijk transporteerbaar,