Chemistry vacuum pumps and system, ME
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
20731200 731201 20734200 734201 731202 734202 20721100 721101 721102 22614080 20730100 730102 20734405
181-1035EA 2430 EUR
181-1035 181-1036 181-1063 181-1064 VACU731202 VACU734202 181-0244 181-0245 181-0246 VACU22614080 181-0435 VACU730102 181-0488
Chemistry vacuum pumps and system, ME
Pompen Membraanvacuümpompen
Deze chemie-vacuümsystemen zijn geschikt voor verschillende toepassingen voor het verwijderen of aanzuigen van gassen en dampen in chemische of fysicalaboratoria, als alternatief voor waterstraalpompen en schoepenpompen. Compact en gebruiksvriendelijk. Lange levensduur, membraan en ventiel eenvoudig te wisselen. Olievrije vacuüm.
  • Hoge chemische bestendigheid, delen in contact met media zijn uit PTFE
  • Hoog aanzuigvermogen ook bij lage aanzuigdruk
  • Standaard met gasbalast voor gebruik met condensaten
  • Solventherwinning met emissiecondensator tot 100%
More Product Information