Lokaal vacuümnetwerk, VACUU–LAN®
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
20677101 20677102 20677104 20677105 20677106 20677107 20677155 20677156 20677175 20677176 20677180 20677182 20677190 20677191 20677195 20636668 20677208 20677292 20677293 22614455
181-1489EA 460 EUR
181-1489 181-1490 181-1492 181-1493 181-1494 181-1495 189-0028 181-1499 189-0029 181-1503 181-1505 181-1507 181-1509 181-1510 181-1488 181-1010 181-1019 181-1026 181-1027 181-0484
Lokaal vacuümnetwerk, VACUU–LAN®
Ventielen Vacuümventielen
Het lokaal vacuümnetwerk VACUU·LAN verbindt verschillende werkposten met een vacuümpomp. Dankzij de  polyvalente componenten  worden vacuümaansluitingen voor de meest gangbare toepassingen mogelijk, zoals roterende verdampers, vacuümconcentratoren, geldrogers, droogstoven en filtratie. Dit systeem kan gebruikt worden op bestaande of nieuwe installaties.
  • Vacuümaansluiting aangepast aan werkpost
  • Ingebouwde terugslagklep om onderlinge interferenties te voorkomen, zelfs bij lage differentiële druk
  • Vacuüm op aanvraag, automatische
More Product Information