1-Butaanol, Supelco®

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

Synoniemen: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol

MQ100

19422-5ML
19422-5MLEA 151 EUR
19422-5ML
1-Butaanol, Supelco®
1-Butaanol
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 117.6
Smeltpunt: –89 °C
Dichtheid: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 30
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002964
CAS nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b4108d1e9aa93e99b7c7602cc0bfc86d337834f&vid=a7a8fbd137523d92318d81741f30ef8508d49989&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR