Klemmen voor slijpingen, Clipox®
Leverancier: CLIPOX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
10060 10010 10034 10029 10024 10019 10012 10045
201-0440EA 0 EUR
201-0440 201-0406 201-0437 201-0436 201-0435 201-0409 201-0407 201-0439
Klemmen voor slijpingen, Clipox®
Klemmen NS-verbindingsklemmen
Roestvrijstalen veerdraad AISI 316-Ti.
  • Uitstekende thermische, chemische en zuurbestendigheid
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen dankzij dubbelzijdige handgrepen
  • Stevige horizontale en verticale verbinding met verticale suspensie in geval van drukoverbelasting
Certificaten: Conform ISO 9001
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable