VWR®, Kolven, ronde bodem, met twee halzen en standaard grondverbindingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
201-0542EA 27.6 EUR
201-0542 201-0540 201-0541 201-0543 201-0545 201-0544
VWR®, Kolven, ronde bodem, met twee halzen en standaard grondverbindingen
Kolven Rondbodemkolven
Borosilicaatglas 3.3, helder, met schuine zijhals.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Minimale thermische uitzetting, waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
Het goedkope alternatief voor een groot aantal laboratoriumtoepassingen. Met mat schrijfveld. Opgedrukt artikelnummer voor eenvoudig opnieuw bestellen.
DIN 12394
Certificaten: DIN 12394
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable