Gaswasflessen volgens Drechsel, Quickfit®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MF29/3/125 MF29/3/250 MF29/3/500
201-0777EA 57.7 EUR
201-0777 201-0778 201-0779
Gaswasflessen volgens Drechsel, Quickfit®
Flessen Gaswasflessen
PYREX®, borosilicaatglas.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
For use with Quickfit® wash bottles heads. Robust construction.