Spiraalkoeler met NS hals
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
05233314 05233211 05233414 05233514
201-1680EA 114 EUR
201-1680 201-0898 201-1075 201-1076
Spiraalkoeler met NS hals
Condensors
DURAN®, borosilicaatglas 3.3.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Voor het koelen van dampcondensaat, met kern en huls. Watertoevoer via kunststof aansluitingen met een uitwendige Ø van 8 mm en GL 14-schroefdraadverbindingen.