Kolven, peervormig met NS hals
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
03031413 03031422 03031428 03031437 03031922 03031928 03031937 03031949 03031449 03031410 03032928 03032937 03032949
201-1221EA 10 EUR
201-1221 201-1222 201-1223 201-1224 201-1041 201-0321 201-0322 201-1042 201-1040 201-0320 201-1043 201-1044 201-1045
Kolven, peervormig met NS hals
Kolven Peervormige kolven
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Hals met genormaliseerde slijping en wit schrijfveld.