Jodiumflessen zonder kraag met holle glazen stop
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
03026037 03026049 03026058 03026052 03026070
201-1261EA 17.3 EUR
201-1261 201-1262 201-1263 201-1038 201-1039
Jodiumflessen zonder kraag met holle glazen stop
Kolven Jodium kolven
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen
Volume graduation to allow approximate reading of contents and labelling area.