Rondbodemkolven met NS hals
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
03003170 03003149 03003137 03003158 03003128
201-1367EA 85 EUR
201-1367 201-1365 201-1364 201-1366 201-0908
Rondbodemkolven met NS hals
Kolven Rondbodemkolven
DURAN® borosilicaatglas 3.3, amber.
  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen
Met centrale hals NS 14/23 of 29/32 en mat schrijfveld. Bruin gekleurd voor de bescherming van de producten tegen licht.
DIN 12348
Certificaten: DIN EN ISO 4797