VWR®, Erlenmeyers, met genormaliseerd slijpstuk
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
201-1385EA 15 EUR
201-1385 201-1386 201-1387 201-1388 201-1389 201-1390 201-1391 201-1392 201-1393 201-1394 201-1395 201-1372 201-1373 201-1362 201-1363 201-1369 201-1370
VWR®, Erlenmeyers, met genormaliseerd slijpstuk
Kolven Erlenmeyers
Borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Een budgetvriendelijk alternatief voor een breed gamma aan laboratoriumtoepassingen. Met schaalverdeling en schrijfveld.
DIN 12387
Certificaten: DIN 12387