VWR® Spatkoppen, Stutzer, recht
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
201-1398EA 49.2 EUR
201-1398 201-1399 201-1400 201-1403
VWR® Spatkoppen, Stutzer, recht
Onderdelen voor destillatie Destillatiekoppen
Borosilicaat 3.3 glas.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen en hoge weerstand tegen thermische schokken
  • Recht, met standaard slijpstuk en mof
Deze spatkoppen kunnen volgens Stutzer rechtstreeks op de destillatiekolf worden geplaatst om druppels te onderscheppen.