VWR®, condensors met koelspiraal en mantel
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
201-1416EA 92.4 EUR
201-1416 201-1417 201-1405 201-1408
VWR®, condensors met koelspiraal en mantel
Condensors
Borosilicaat 3.3 glas.
  • Zeer goede chemische resistentie
  • Bestand tegen hoge temperaturen en hoge weerstand tegen thermische schokken
  • Standaard aardconus en stopcontact
Deze condensors, met koelspiraal en mantel, hebben een extra koeloppervlak voor het condenseren van zeer vluchtige dampen. Met GL 14 schroefdraad en 8 mm buitendiameter slangaansluiting.