VWR®, Expansie-adapters voor conische geslepen verbindingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
201-1439EA 13 EUR
201-1439 201-1440 201-1445 201-1446 201-1447 201-1448
VWR®, Expansie-adapters voor conische geslepen verbindingen
Adapters Adapters met NS-verbindingen
Adapters van kleine kegel boven naar grote mof onder.
  • Gemaakt van helder borosilicaatglas 3.3
  • Uitstekende chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale thermische uitzetting waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
  • Uitstekende lekdichtheid
Certificaten: Geproduceerd volgens DIN 12257.