Dimroth koelers met NS hals
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
05240211 05240314 05240414 05240311 05240212 05240312 05240313 05240316 05240416
201-1671EA 108 EUR
201-1671 201-1672 201-1673 LENZ05240311 LENZ05240212 LENZ05240312 LENZ05240313 LENZ05240316 LENZ05240416
Dimroth koelers met NS hals
Condensors
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Voor dampcondensatie. Watertoevoer via kunststof aansluitingen met een uitwendige Ø van 8 mm en GL 14-schroefdraadverbinding.