Schroefdoppen met opening, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
292270508 292270602 292270902 292271007 292270808
201-1921EA 1.9 EUR
201-1921 201-1922 201-1923 201-1925 201-1924
Schroefdoppen met opening, DURAN®
Sluitingen Flesdoppen
Rood PBT, zonder dichting.
  • Voor DIN GL-schroefdraad
  • Hittebestendig tot 180 °C
  • Autoclaveerbaar
With central hole.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable