Multiple adapters
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
05010011 05010022 05010033 05010044
201-2215EA 28.9 EUR
201-2215 201-2218 201-0337 201-2216
Multiple adapters
Onderdelen voor destillatie Destillatieadapters met meerdere halzen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3 helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Twee genormaliseerde hulslijpingen en een kern slijping en twee parallelle halzen.