Hempel-kolommen
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
05115201 05115303 05115304 05115503 05115504 05115301 05117304 05115804 05115803 05117201 05117301 05117504 05117804
271-3211EA 34 EUR
271-3211 201-0350 201-3213 LENZ05115503 271-3214 201-3212 LENZ05117304 LENZ05115804 LENZ05115803 LENZ05117201 LENZ05117301 LENZ05117504 LENZ05117804
Hempel-kolommen
Onderdelen voor destillatie Destillatiekolommen
Helder DURAN®-borosilicaatglas.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
For condensing vapours, with cooling coil and cooling mantle. Standard ground cone and jacket. Water supplied through plastic connectors with 8 mm external Ø and GL threaded joint.
DIN 12593
Certificaten: DIN 12593