VWR® PCR-platen, 96 putjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
211-0262EA 378 EUR
211-0262 211-0263 211-0264 211-0265 211-0266 211-0267 211-0268 211-0269 211-0298 211-0313 211-0283 732-3487 732-3488 732-3494
VWR® PCR-platen, 96 putjes
Microplaten PCR-platen
VWR® PCR-platen met 96 wells zijn compatibel met de meeste toonaangevende PCR- en real-time PCR-instrumenten.
  • Ultradunne wanden om de thermische overdracht te optimaliseren, wat resulteert in een verhoogde reactie-efficiëntie
  • Ultraheldere wells voor eenvoudige visualisatie van kleine monstervolumes
  • Gemaakt van nieuw polypropyleen dat van nature weinig bindend is, zonder dat er additieven hoeven te worden toegevoegd
  • Zwarte alfanumerieke tekens zijn gemakkelijk te lezen en vereenvoudigen de identificatie van monsters.
  • Alle platen zijn gecertificeerd vrij van