VWR® Mega, Reageerbuisrekken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
211-0366EA 70.1 EUR
211-0366 211-0363 211-0364 211-0365 212-0660 212-0661 212-0662 212-0663
VWR® Mega, Reageerbuisrekken
Rekken Tube Racks
Hoge capaciteit opslag voor uw buizen.
  • Stevig materiaal voor eenvoudig en veilig transport van bloedafname- en andere buisjes
  • Alfanumerieke identificatie voor het snel lokaliseren en ophalen van buisjes
  • Plaats verschillende testgroepen in één rek, waardoor er geen meerdere rekken nodig zijn
  • Autoclaveerbaar
Volledig geassembleerde megarekken van polypropyleen zijn ideaal voor laboratoria met een hoge verwerkingscapaciteit die grote monsteropslag vereisen.