VWR® Rota-Rack Duo, Rek, microcentrifugeerbuisjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
211-0369EA 171 EUR
211-0369
VWR® Rota-Rack Duo, Rek, microcentrifugeerbuisjes
Rekken Tube Racks
U kunt met PCR-buisjes werken vlak naast centrifugeerbuisjes, vloeistoffen verdunnen of concentraat uitnemen met slechts één rek.
  • Draai de helft van het rek om aan specifieke vereisten te voldoen
  • Paarse module: 48 plaatsen voor microbuisjes van 0,5 ml of 48 plaatsen voor microbuisjes van 1,5 ml
  • Blauwe module: 96 plaatsen voor PCR-buisjes of 48 plaatsen voor microbuisjes van 1,5 ml
  • Het plaatformaat is daarom compatibel met 8-kanaals multipipetten
  • Taps toelopende putten met alfanumeriek raster om identificatie te vergemakkelijken