Rekken voor microbuisjes
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
296
211-2921EA 21.9 EUR
211-2921
Rekken voor microbuisjes
Rekken Tube Racks
PP, wit, voor 20 reactievaatjes van 1,5 ml.
  • Genummerde posities ten behoeve van identificatie van monsters
  • Optionele klemmen kunnen worden gebruikt om verschillende rekjes te koppelen
  • Twee niveaus voor gemakkelijke organisatie
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable