Microcentrifugebuisjes met aangehechte schroefdoppen, 0,5/1,5/2,0 ml
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
780700 780701 780702 780703 780704
211-3201EA 147 EUR
211-3201 211-3202 211-3203 211-3204 211-3205
Microcentrifugebuisjes met aangehechte schroefdoppen, 0,5/1,5/2,0 ml
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP zonder schaalverdeling, PE-schroefdop met afdichtingsconus.
  • Bestand tegen centrifugeren tot 17 000×g
  • Ideaal voor de opslag van serum- en bloedmonsters, en voor koken en centrifugeren
  • Goed afdichtende schroefdop met afdichtingsconus
  • De dop kan met slechts 1+¼ slag snel worden geopend
  • Werkbereik: -90 tot +100 °C
Bestelinformatie: gekleurde dop-inserts voor identificatie zijn afzonderlijk verkrijgbaar.