Microcentrifugebuisjes met schroefdop, 0,5/1,5/2,0 ml

Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

780710 780711 780712 780713 780714
211-3211EA 225 EUR
211-3211 211-3212 211-3213 211-3214 211-3215
Microcentrifugebuisjes met schroefdop, 0,5/1,5/2,0 ml
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP, met schaalverdeling, autoclaveerbaar, PP-schroefdop met siliconenafdichting.

  • Bestand tegen centrifugeren tot 17000×g
  • Ideaal voor opslag van serum en bloedmonsters en voor koken en centrifugeren
  • Schroefdop met positieve afdichting, met siliconenafdichting
  • Snel te openen en sluiten met 1¼ draai van de dop
  • Werkbereik: −196 tot +121 °C, geschikt voor invriezen van monsters in de gasfase van vloeibare stikstof bij −196 °C

*zonder schaalverdeling

Bestelinformatie: Gekleurde dop-inserts voor identificatie zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR