Schroefdoppen voor cultuurbuisjes, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9999-132 9999-152 9999-24 9999-381M
212-0442EA 100.28 EUR
212-0442 212-0443 212-0444 CORN9999-381M
Schroefdoppen voor cultuurbuisjes, Corning®
Sluitingen Reageerbuissluitingen
Deze herbruikbare Corning® doppen zijn gemaakt van speciaal samengesteld hars voor temperatuur- en stoombestendigheid bij autoclavering.
Voor reageer-, cultuur- en centrifugebuisjes met schroefdraad.