VWR®, Stoppen, PE
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
212-0550EA 55.6 EUR
212-0550 212-0551 212-0552 212-0553 212-0554 212-0572 212-0573 212-0574 212-0575 212-0576 212-0577 212-0578 212-0664 212-0665 212-0666 212-0667 212-0679
VWR®, Stoppen, PE
Stoppen PE/LDPE/HDPE stoppen
Stoppen voor reageerbuisjes met Ø 12 naar 16 mm, polyethyleen, met plugafdichting.
  • Kleurkeuze
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable