VWR®, Reageerbuisjes zonder rand
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
212-0734EA 49.5 EUR
212-0734 212-0735 212-0736 212-0738 212-0739 212-0740 212-0741 212-0742 212-0737 212-0743
VWR®, Reageerbuisjes zonder rand
Buisjes Reageerbuisjes
Reageerbuisjes gemaakt van borosilicaat 7.0 expansie, ideaal voor gebruik als wegwerpproduct.
  • Dikwandig
  • Goede chemische en fysische eigenschappen
  • Niet geschikt voor toepassingen in verband met sterke hitte of snelle temperatuurveranderingen
Een economisch bewezen alternatief in een voordelige verpakking.