Microcentrifugebuisjes, Micrewtube®
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
T332-2 T332-2S T332-4 T332-4S T332-5 T332-5S T332-6 T332-6S T332-6SPR T332-7 T332-7S T332-2SPR T332-4SPR T332-5SPR T332-7SPR
720-0508EA 275 EUR
720-0508 212-9568 212-9570 212-9571 212-9573 720-0509 720-0510 212-9575 720-0511 212-9576 720-0512 212-9569 212-9572 212-9574 720-0513
Microcentrifugebuisjes, Micrewtube®
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP, met schroefdop met O-ringafdichting en aangehechte lus, autoclaveerbaar.
  • De O-ring in de bovenkant van de dop zorgt keer op keer voor een lekvrije afdichting, waardoor de integriteit van kleine monsters zelfs in de meest ongunstige omstandigheden behouden blijft
  • De steriele buisjes zijn gammabestraald en verkrijgbaar in gewone uitvoering of met opgedrukte schaalverdeling en wit schrijfveld voor monsteridentificatie
  • Kunnen worden geautoclaveerd tot +121 °C in staande positie met de doppen losgemaakt
  • Gecertificeerd RNase-, DNase-, pyrogeen- en DNA-vrij
More Product Information