Conische maatbekers
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1422 1423 1424 1425
213-1821EA 13.7 EUR
213-1821 213-1822 213-1823 213-1824
Conische maatbekers
Cilinders Maatcilinders
Kristalhelder PMP (TPX).
  • Uitzonderlijke chemische bestendigheid en thermische bestendigheid tot 170 °C
  • Breukbestendig, autoclaveerbaar
  • Vloeistofvolume is makkelijk af te lezen
Ideaal voor een groot aantal toepassingen. Met ingegoten graduatie. Met een brede onderkant voor een betere stabiliteit bij staan en uitgieten.