Verzwaringsringen voor recipiënten, SP Bel-Art
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
F183080500 F183081000 F183082000 F183084000 183086500
214-0004EA 88.7 EUR
214-0004 214-0005 214-0006 214-0007 BELA183086500
Verzwaringsringen voor recipiënten, SP Bel-Art
Gewichten Flesgewichten
Lood met VINYL-coating. Open ontwerp (C-vorm), geschikt voor recipiënten met zij-aansluitingen. Om glazen of kunststof recipiënten stabiel neer te zetten op schudders of in water- of oliebaden, thermostaatbaden enz. De gewichten zorgen dat de recipiënten niet kantelen of overstromen. De coating zorgt ervoor dat er geen krassen komen op de recipiënten en dat andere oppervlakken niet worden beschadigd.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Leverbaar in diverse afmetingen
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable