Kjeldahlkolven met NS hals
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
03051937 03052949 03052958 03052964 03051928 03052970
214-0176EA 43.8 EUR
214-0176 214-0177 LENZ03052958 214-0178 LENZ03051928 LENZ03052970
Kjeldahlkolven met NS hals
Kolven Kjeldahl-kolven
DURAN®, borosilicaatglas, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Wit schrijfveld.
Certificaten: DIN 12360