Erlenmeyers, smalle of brede hals, Super Duty, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
212172404 212275408 212173606 212174405 212175401 212273604 212274403 212171408 212171708 212176303 212177308 212272402
214-0212EA 12.1 EUR
214-0212 214-0221 214-0213 214-0214 214-0215 214-0219 214-0220 214-0210 214-0211 214-0216 214-0217 214-0218
Erlenmeyers, smalle of brede hals, Super Duty, DURAN®
Kolven Erlenmeyers
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge thermische bestendigheid
  • Minimale thermische uitzetting, wat redelijk hoge weerstand biedt tegen temperatuurveranderingen
Met eenvoudig af te lezen maatverdeling en een wit schrijfveld. Hogere mechanische stabiliteit in vergelijking met standaard Erlenmeyers door toegenomen wanddikte en versterkte stevige rand en basis. Gelijkmatige verdeling van de wanddikte. Het wordt aanbevolen om de Erlenmeyer Super Duty langzaam en gelijkmatig te verhitten, om te voorkomen dat het glasMore Product Information