VWR®, Kolven met ronde bodem, smalle of brede hals
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
214-1182EA 9.1 EUR
214-1182 214-1177 214-1178 214-1179 214-1180 214-1181 214-1183 214-1184 214-1185 214-1186
VWR®, Kolven met ronde bodem, smalle of brede hals
Kolven Rondbodemkolven
Borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Het goedkope alternatief voor een groot aantal toepassingen. Met opgedrukte graduatie en wit schrijfveld.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Certificaten: ISO 1773 (smalle opening)
DIN 12347 (wijde opening)