Flessen, smalle hals, rond, HDPE, met schroefdop, Boston-type, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
312002-9050 312002-0008 312002-9125 312002-0032 312002-0006 312002-0001 312002-0002 312002-0004 312002-0016 312002-9025
215-0234EA 1820 EUR
215-0234 215-0209 215-0246 215-0225 215-0207 215-0189 215-0190 215-0194 215-1377 215-1379
Flessen, smalle hals, rond, HDPE, met schroefdop, Boston-type, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
HDPE, translucent with PP screw cap.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig van –100 tot +120 °C
  • Lekvrij
Ideaal voor het opslaan, verpakken en transporteren van vloeistoffen. Stevig, sterk en stabiel.
Opgelet: De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.