VWR®, Flessen, brede hals, met schroefdop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
215-1152EA 28 EUR
215-1152 215-1153 215-1154 215-1155 215-1156 215-1157 215-1158 215-1159 215-1160 215-1161 215-1902
VWR®, Flessen, brede hals, met schroefdop
Flessen Kunststof flessen
PTFE, met dikke wand.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig van –200 tot +280 °C
  • Uitzonderlijk gladde binnenwanden ter voorkoming van besmetting
Robust construction. Special recessed grips on the cap, and grooves in the flask, make it easy to handle. Non stick, the wide mouth allows easy filling and cleaning.