Cultuurmediaflessen, vierkant, met septumdoppen, steriel, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
342023-0060 342023-0125 342023-0500 342023-1000 342023-9500
215-1165EA 1330 EUR
215-1165 215-1489 215-1490 215-1491 215-1492
Cultuurmediaflessen, vierkant, met septumdoppen, steriel, Nalgene®
Flessen Mediumflessen
PETG, helder met witte siliconen/PTFE-schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −40 tot +70 °C
  • De siliconen-/PTFE-dop met septum wordt geleverd met een inerte en afstotende PTFE-afwerking om de integriteit van de monsters te waarborgen
Ideaal voor het verpakken van biologische en diagnostische reagentia, die op aseptische wijze moeten worden verwijderd of waaraan supplementen moeten worden toegevoegd met een spuit. Fles en doppen zijn met gammastraling gesteriliseerd en zijn niet toxisch.
Certificaten: Conform deMore Product Information