Flessen, smalle hals met schroefdraad, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 6.9 EUR
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Flessen, smalle hals met schroefdraad, DURAN®
Flessen Glazen flessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, zonder schroefdop.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rond, met graduatie en DIN-schroefdraad. Zonder gietring en schroefdop.
Met opgedrukte traceercode (lot-aanduiding).
*Met speciaal gevormde glazen rand voor beter uitgieten, geen extra uitgietring.
**Ringvormige versterking bij de kraag van de fles maakt de vulhoogte van de nominale inhoud zichtbaar.
Certificaten: ISO 4796-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable