Flessen, vierkant, smalle of brede hals, met schroefdraad
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
238102456 238162453 238163655 238164454 238165459 238202405 238203607 238204406 238262402 238263604 238264403 238265408 238103658 238162453_10 238163655_10
215-1614EA 4.7 EUR
215-1614 215-1634 215-1635 215-1636 215-1637 215-1664 215-1665 215-1666 215-1684 215-1685 215-1686 215-1687 SCOT238103658 SCOT238162453_10 SCOT238163655_10
Flessen, vierkant, smalle of brede hals, met schroefdraad
Flessen Glazen flessen
Helder of bruin natronkalkglas, zonder schroefdoppen.
  • Goede chemische en fysische eigenschappen
  • Voor gebruik bij toepassingen zonder hoge thermische belasting
  • Doppen in verschillende uitvoeringen op aanvraag leverbaar
DIN-schroefdraad. Ruimtebesparend bij opslag en transport. Stabiel, glijdt niet weg. Bruingekleurd ter bescherming van lichtgevoelige materialen.