Vervangkraan voor decanteerflessen, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
SCBNP01
215-3164EA 38.5 EUR
215-3164
Vervangkraan voor decanteerflessen, Azlon®
Afsluitkranen
PP, heavy-duty.
  • Very good chemical resistance
  • Leakproof
Boss-fitting stopcock is suitable for carboys/aspirator bottles 215-3161 to 215-3163.