Veiligheidsspuitflessen, smalle hals, VITsafe™, met GHS-symbolen
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1332819 1332839 1332849 1332859 1332869 1332879 1332889 1332899 1332909 1332939 1332949 1332959 1332969 1332979 1331819 1331839 1331849 1331859 1331869 1431829 1432829 1432989 1333839 1333849 1333859 1333869 1433829
215-5716EA 11.2 EUR
215-5716 215-5714 215-5715 215-5700 215-5702 215-5708 215-5701 215-5709 215-5710 215-5717 215-5703 215-5704 215-5705 215-5706 215-1716 215-6873 215-6874 215-1717 215-6840 215-6841 215-6858 215-6864 215-6876 215-6877 215-1718 215-6878 215-6865
Veiligheidsspuitflessen, smalle hals, VITsafe™, met GHS-symbolen
Flessen Spuitflessen
LDPE, met VENT CAP schroefdraad.
  • Met inhoudsbeschrijving met kleurcodering, met gevarensymbolen en beschrijving van de gevaren zoals vereist door de Amerikaanse verordening voor gevaarlijke stoffen ('Hazardous Substance Ordinance')
  • Goede chemische bestendigheid
  • Goede thermische bestendigheid
VENT-CAP werkt op basis van het principe van gas-/dampdoorlatendheid. De schroefdop voorkomt elke opbouw van dampdruk boven de inhoud. Hierdoor is er geen kans dat er solvent uitdruppelt of weglekt.
Opgelet: Note: Washbottle 'Hexan' is not suitable for n-Hexane.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable