VWR®, Flessen, brede hals, vierkant, met schroefdop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
215-7396EA 7.4 EUR
215-7396 215-7394 215-7392
VWR®, Flessen, brede hals, vierkant, met schroefdop
Flessen Kunststof flessen
HDPE with black, HDPE, tamper-evident cap.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Lekvrij
  • Ruimtebesparend
Perfect voor monstername, opslag en transport. Ideaal voor vloeistoffen, pasta-achtige media en granulair materiaal. Gemakkelijk te vullen en te reinigen dankzij de brede hals.