Horlogeglazen, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
233214101 233216608 233212409 233213208 233213405 233213808 233214307 233214607 233215106 233215209 233215706 233216102
216-0277EA 29.9 EUR
216-0277 216-0283 SCOT233212409 SCOT233213208 SCOT233213405 216-0276 216-0278 SCOT233214607 216-0279 216-0280 216-0281 216-0282
Horlogeglazen, DURAN®
Horlogeglazen
Natronkalkglas.
  • Goede chemische en fysische eigenschappen
  • Te gebruiken bij toepassingen zonder hoge thermische belasting
  • Snel en makkelijk te reinigen
Met gelaste randen.
Certificaten: DIN 12341
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable