Horlogeglaasjes
Leverancier: Kavalier
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
N634952430790 N634952430860 N634952430910 N634952430950 N634952430010 N634952430080
216-1172EA 3.9 EUR
216-1172 216-1175 216-1176 216-1177 216-1178 216-1180
Horlogeglaasjes
Horlogeglazen
Soda-lime glass.
  • Goede chemische en fysische eigenschappen
  • Te gebruiken bij toepassingen zonder hoge thermische belasting
  • Snel en makkelijk te reinigen
With fused edges.
Certificaten: DIN 12341