Instrumentenschalen
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
42900010 42900003 42905002 42905003 42905004 42905005 42905007 42905001
216-1408EA 55.1 EUR
216-1408 216-1403 216-1412 216-1413 216-1414 216-1415 216-1417 216-1411
Instrumentenschalen
Reservoirs/Schalen/Potten Instrumentenschalen
Glas, dikwandig.
  • Steriliseerbaar in hete lucht tot 180 °C
  • Robuust
  • Deksel uit roestvrij staal met knop apart verkrijgbaar
Universele schalen met rechte wand voor laboratorium, praktijken en industrie.