VWR®, IJscontainers, met of zonder deksel
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
216-1509EA 148 EUR
216-1509 216-1525 216-1526 216-1527 216-1528 216-1529 216-1530 216-1531 216-1532 216-1533 216-1537 216-1538 216-1539 216-1493 216-1494 216-1495 216-1496 216-1497 216-1498 216-1499 216-1503 216-1506 216-1507 216-1508
VWR®, IJscontainers, met of zonder deksel
IJscontainers
Polyurethaanschuim.
  • Bestand tegen temperaturen van –20 tot +70 °C
  • Extreem robuust, lekvrij, stapelbaar, lichtgewicht
  • Beschikbaar in drie maten en vier kleuren
  • Stapeloptie voor ruimtebesparing op werktafel
  • Ontwerp met schenktuit voor eenvoudige afvoer van vloeistof
  • Met deksel om het verdampingsniveau
Ideaal voor het opslaan van monsters. Deze bakken houden hoge of lage temperaturen van flessen, reageerbuisjes, oplossingen en culturen in stand. Geschikt voor gebruik met droogijs, waterijs en zoutoplossingen. Alleen voor opslag in een vriezer.